Få mere at vide
2-amino-3,5-difluorpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11325575
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11325575 5 g 5g
11315575 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11325575 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19727.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 732306-31-9
Molekylær formel C5H4F2N2
Molekylvægt (g/mol) 130.098
MDL nummer MFCD03788760
InChI nøgle JVLFMTZUPSBCNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3,5-difluoropyridine, 3,5-difluoro-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, 3,5-difluoro, pubchem5550, acmc-209oq0, 3,5-difluoro-2-pyridylamine, ksc495k6p, 3,5-difluoropyridin-2-ylamine, 3,5-difluoro-pyridin-2-yl-amine, 3,5-bis fluoranyl pyridin-2-amine
PubChem CID 2783238
IUPAC navn 3,5-difluorpyridin-2-amin
SMIL C1=C(C=NC(=C1F)N)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3,5-difluoropyridine
Smeltepunkt 55°C to 59°C
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Formel vægt 130.09
Procent renhed 98%