Få mere at vide
2-Amino-3,5-dichloropyridine, 98%
Artikelnummer. 11375035
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11375035 100 g 100g
11319749 5 g 5g
11329749 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11375035 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21984.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4214-74-8 | C5H4Cl2N2 | 163.00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4214-74-8
Molekylær formel C5H4Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 163.00
MDL nummer MFCD00006313
InChI nøgle OCWBGKZFOYMCCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3,5-dichloropyridine, 3,5-dichloro-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-3-pyridylamine, 3,5-dichloro-2-aminopyridine, 3,5-dichloro-2-pyridylamine, 3,5-dichloropyridin-2-ylamine, pyridine, 2-amino-3,5-dichloro, pubchem13504, acmc-209jnv
PubChem CID 77886
IUPAC navn 3,5-dichlorpyridin-2-amin
SMIL NC1=NC=C(Cl)C=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3,5-dichloropyridine
Smeltepunkt 81°C to 83°C
Lugt Unpleasant
Mængde 100 g
Beilstein 119376
Formel vægt 163.01
Procent renhed 98%