Få mere at vide
2-amino-3,5-dichlorobenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30325251
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30325251 50 g
1 options
Artikelnummer. 30325251 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA60465050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3,5-Dichlorobenzoic Acid
CAS 2789-92-6
Molekylær formel C7 H5 Cl2 N O2
Mængde 50 g
Synonym 2-Amino-3,5-Dichlorobenzoic Acid, 3,5-Dichloro-2-Aminobenzoic Acid, 3,5-Dichloroanthranilic Acid, Nsc 1116
InChI formel InChI=1S/C7H5Cl2NO2/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2,(H,11,12)
SMIL Nc1C(Cl)Cc(Cl)Cc1C(=O)O
IUPAC navn 2-amino-3,5-dichlorobenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 204.97
Formel vægt 204.9697