Få mere at vide
2-Amino-3,5-dibromopyridine, 97%
Artikelnummer. 11420633
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11420633 100 g 100g
11400633 5 g 5g
11410633 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420633 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12706.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 35486-42-1 | C5H4Br2N2 | 251.909 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35486-42-1
Molekylær formel C5H4Br2N2
Molekylvægt (g/mol) 251.909
MDL nummer MFCD00038041
InChI nøgle WJMJWMSWJSACSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3,5-dibromopyridine, 3,5-dibromo-2-pyridylamine, 2-pyridinamine, 3,5-dibromo, 3,5-dibromo-2-pyridinamine, 3,5-dibromo-pyridin-2-ylamine, 3,5-dibromo-2-pyridinylamine, 2-amino-3,5-dibromo pyridine, 3,5-dibrompyridin-2-amin, pubchem1130, maybridge1_001693
PubChem CID 98851
IUPAC navn 3,5-dibrompyridin-2-amin
SMIL C1=C(C=NC(=C1Br)N)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3,5-dibromopyridine
Smeltepunkt 102°C to 105°C
Mængde 100 g
Beilstein 119390
Formel vægt 251.92
Procent renhed 97%