Få mere at vide
2-Amino-3,5-dibromopyrazine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10091394 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10091394 1 g Glass bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 10091394 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 398370010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3, 5-dibromopyrazine
CAS 24241-18-7
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 114°C to 118°C
Farve Yellow to Brown
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C4H3Br2N3
MDL nummer MFCD00673150
Mængde 1 g
Synonym 2-amino-3,5-dibromopyrazine, 3,5-dibromo-2-pyrazinamine, 3,5-dibromopyrazin-2-ylamine, 3,5-dibromopyrazine-2-ylamine, amino-3,5-dibromopyrazine, pyrazinamine, 3,5-dibromo, 3,5-dibromopyrazine-2-amine, 2-amino-3,5-dibromo pyrazine, 2-amino-3,5-dibromo-pyrazine, 2-pyrazinamine, 3,5-dibromo
InChI nøgle DTLBKXRFWUERQN-UHFFFAOYSA-N
SMIL NC1=NC=C(Br)N=C1Br
IUPAC navn 3,5-dibromopyrazin-2-amine
Molekylvægt (g/mol) 252.90
PubChem CID 620004
Formel vægt 252.89
Procent renhed ≥96.0%
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-3,5-dibromopyrazine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.