Få mere at vide
(2-Amino-3,5-dibromophenyl)methanol, Mikromol™
Beskrivelse
(2-Amino-3,5-dibromophenyl)methanol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2-Amino-3,5-dibromophenyl)methanol |
| CAS | 50739-76-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2-Amino-3,5-dibromophenyl)methanol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C7 H7 Br2 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Amino-3,5-dibromobenzyl Alcohol, Ambroxol Hydrochloride Imp. A (EP), Ambroxol Imp. A (EP), Bromhexine Hydrochloride Imp. A (EP), Bromhexine Imp. A (EP), (2-Amino-3,5-dibromophenyl)methanol, Ambroxol Hydrochloride Impurity A, Bromhexine Hydrochloride Impurity A, Ambroxol Impurity A, Bromhexine Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7Br2NO/c8-5-1-4(3-11)7(10)6(9)2-5/h1-2,11H,3,10H2 |
| SMIL | Nc1c(Br)cc(Br)cc1CO |
| IUPAC navn | (2-amino-3,5-dibromophenyl)methanol |
| Vis mere |