Få mere at vide
2-Amino-3,5-dibromobenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30311903
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30311903 10 g
1 options
Artikelnummer. 30311903 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA61070510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3,5-dibromobenzoic Acid
CAS 609-85-8
Molekylær formel C7 H5 Br2 N O2
Mængde 10 g
Synonym 2-Amino-3,5-dibromobenzoic Acid, Anthranilic acid, 3,5-dibromo- (6CI,7CI,8CI), 2-Amino-3,5-dibromobenzoic acid, 3,5-Dibromoanthranilic acid, NA 693, NSC 886
InChI formel InChI=1S/C7H5Br2NO2/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2,(H,11,12)
SMIL Nc1c(Br)cc(Br)cc1C(=O)O
IUPAC navn 2-amino-3,5-dibrombenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 294.93
Formel vægt 292.8687