Få mere at vide
2-amino-3,5-dibrombenzoesyre, Mikromol™
Artikelnummer. 17962736
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17962736 100 mg
17962646 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17962736 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0005.08
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-amino-3,5-dibromobenzoesyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3,5-dibromobenzoic Acid
CAS 609-85-8
Analyt- eller komponentnavne 2-Amino-3,5-dibromobenzoic Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H5 Br2 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-Amino-3,5-dibromobenzoic Acid, Anthranilic acid, 3,5-dibromo- (6CI,7CI,8CI), 2-Amino-3,5-dibromobenzoic acid, 3,5-Dibromoanthranilic acid, NA 693, NSC 886
InChI formel InChI=1S/C7H5Br2NO2/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2,(H,11,12)
SMIL Nc1c(Br)cc(Br)cc1C(=O)O
IUPAC navn 2-amino-3,5-dibrombenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 294.93
Mængde 100 mg
Formel vægt 292,8687 g/mol