Få mere at vide
2-Amino-3,5-dibromobenzaldehyde, Mikromol™
Beskrivelse
2-Amino-3,5-dibromobenzaldehyde
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-3,5-dibromobenzaldehyde |
| CAS | 50910-55-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Amino-3,5-dibromobenzaldehyde |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C7 H5 Br2 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Ambroxol Hydrochloride Imp. E (EP), Ambroxol Imp. E (EP), Bromhexine Hydrochloride Imp. B (EP), Bromhexine Imp. B (EP), 2-Amino-3,5-dibromobenzaldehyde, Ambroxol Hydrochloride Impurity E, Bromhexine Hydrochloride Impurity B, Ambroxol Impurity E, Bromhexine Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5Br2NO/c8-5-1-4(3-11)7(10)6(9)2-5/h1-3H,10H2 |
| SMIL | Nc1c(Br)cc(Br)cc1C=O |
| IUPAC navn | 2-amino-3,5-dibromobenzaldehyde |
| Vis mere |