Få mere at vide
2-Amino-3,5-dibromo-6-methylpyridine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494497
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11494497 5 g 5g
11484497 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11494497 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20498.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 91872-10-5 | Molecular Formula: C6H6Br2N2 | Molecular Weight: 265.936 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91872-10-5
Molekylær formel C6H6Br2N2
Molekylvægt (g/mol) 265.936
MDL nummer MFCD00068229
InChI nøgle BLUYMDMBXIMIGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3,5-dibromo-6-methylpyridine, 3,5-dibromo-6-methyl-2-pyridinamine, 2-amino-3,5-dibromo-6-picoline, 6-amino-3,5-dibromo-2-picoline, 3,5-dibromo-6-methyl-pyridin-2-ylamine, 3,5-dibromo-6-methyl-2-pyridylamine, 2-pyridinamine, 3,5-dibromo-6-methyl, wisteria sinensis extract, 2-amino-3,5-dibrom-6-methylpyridine, pubchem7669
PubChem CID 522994
IUPAC navn 3,5-dibromo-6-methylpyridin-2-amine
SMIL CC1=NC(=C(C=C1Br)Br)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3,5-dibromo-6-methylpyridine
Smeltepunkt 144°C to 145°C
Mængde 5 g
Beilstein 121839
Formel vægt 265.95
Procent renhed 97%