missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Amino-3,4-dimethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoline, TRC

Artikelnummer. 18072310
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18072310 25 mg
18000420 10 mg
18000730 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18072310 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA60520025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 77094-11-2
Molekylær formel C12 H12 N4
Molekylvægt (g/mol) 212.25
Synonym 3,4-Dimethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinolin-2-amine, 2-Amino-3,4-dimethylimidazo[4,5-f]quinoline, MeIQ, Methyl-IQ
IUPAC navn 3,4-dimethylimidazo[4,5-f]quinolin-2-amine
SMIL Cc1cc2ncccc2c3nc(N)n(C)c13

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3,4-dimethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoline
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C12H12N4/c1-7-6-9-8(4-3-5-14-9)10-11(7)16(2)12(13)15-10/h3-6H,1-2H3,(H2,13,15)
Formel vægt 212.1062
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.