Få mere at vide
2-Amino-3,4,8-trimethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxalin, TRC
Artikelnummer. 30012506
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012506 5 mg
30008616 25 mg
30008765 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012506 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6310005MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95896-78-9
Molekylær formel C12 H13 N5
Molekylvægt (g/mol) 227.27
Synonym 3H-Imidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine, 3,4,8-trimethyl-, 3,4,8-Trimethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine, 2-Amino-3,4,8-trimethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxaline, 2-Amino-3,4,8-trimethylimidazo[4,5-f]quinoxaline, 4,8-DiMeIQx
IUPAC navn 3,4,8-trimethylimidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amin
SMIL Cc1cnc2cc(C)c3c(nc(N)n3C)c2n1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3,4,8-trimethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxaline
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C12H13N5/c1-6-4-8-9(15-7(2)5-14-8)10-11(6)17(3)12(13)16-10/h4-5H,1-3H3,(H2,13,16)
Formel vægt 227.1171
Procent renhed >95%