Få mere at vide
2-Amino-3,4,7,8-tetramethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxalin, TRC
Artikelnummer. 30010350
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30010350 50 mg -
17944295 2.5 mg 2.5mg
17920565 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30010350 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA63000050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 132898-07-8
Molekylær formel C13 H15 N5
Molekylvægt (g/mol) 241.29
Synonym 3,4,7,8-Tetramethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine, 2-Amino-3,4,7,8-tetramethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxaline, 2-Amino-3,4,7,8-tetramethylimidazo[4,5-f]quinoxaline, 4,7,8-TriMeIQx
IUPAC navn 3,4,7,8-tetramethylimidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amin
SMIL Cc1cc2nc(C)c(C)nc2c3nc(N)n(C)c13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3,4,7,8-tetramethyl-3H-imidazo[4,5-F]quinoxaline
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C13H15N5/c1-6-5-9-10(16-8(3)7(2)15-9)11-12(6)18(4)13(14)17-11/h5H,1-4H3,(H2,14,17)
Formel vægt 241.1327
Procent renhed >95%