Få mere at vide
2-Amino-3,4,5-trimethoxybenzoesyre, 97%
Artikelnummer. 11457936
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11457936 25 g 25g
11437936 1 g 1g
11447936 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11457936 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14042.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 61948-85-4 | C10H13NO5 | 227,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 61948-85-4
Molekylær formel C10H13NO5
MDL nummer MFCD00051630
InChI nøgle JSHSRQCOCMIIPA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 96602
IUPAC navn 2-amino-3,4,5-trimethoxybenzoesyre
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3,4,5-trimethoxybenzoic acid
Mængde 25 g
Beilstein 3353856
Synonym 3,4,5-trimethoxyanthranilic acid, benzoic acid,2-amino-3,4,5-trimethoxy, benzoic acid, 2-amino-3,4,5-trimethoxy, maybridge1_001555, acmc-1b683, 2-amino-3,4,5-trimethoxybenzoicacid, 2-amino-3,4,5-trimethoxybenzoic acid
SMIL COC1=CC(C(O)=O)=C(N)C(OC)=C1OC
Molekylvægt (g/mol) 227.22
Formel vægt 227.22
Procent renhed 0.97