Få mere at vide
2-Amino-3,3,3-trifluoropropionic acid, 97%
Artikelnummer. 15486267
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15486267 250 mg 250mg
15476267 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15486267 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33461.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17463-43-3 | C3H4F3NO2 | 143.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17463-43-3
Molekylær formel C3H4F3NO2
Molekylvægt (g/mol) 143.07
MDL nummer MFCD00004263
InChI nøgle HMJQKIDUCWWIBW-PVQJCKRUSA-N
Synonym 3,3,3-trifluoro-dl-alanine, 3,3,3-trifluoroalanine, 2-amino-3,3,3-trifluoropropionic acid, trifluoroalanine, dl-3,3,3-trifluoroalanine, dl-3,3,3-trifluoro-2-alanine, acmc-20cjek, acmc-1cudz, alanine,3,3,3-trifluoro
PubChem CID 2734920
IUPAC navn 2-amino-3,3,3-trifluorpropansyre
SMIL [NH3+][C@H](C([O-])=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3,3,3-trifluoropropionic acid
Smeltepunkt 210°C (decomposition)
Mængde 250 mg
Formel vægt 143.06
Procent renhed 97%