missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Amino-3-(2-chlorobenzoyl)thiophene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-3-(2-chlorobenzoyl)thiophene |
| CAS | 40017-58-1 |
| Molekylær formel | C11 H8 Cl N O S |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H8ClNOS/c12-9-4-2-1-3-7(9)10(14)8-5-6-15-11(8)13/h1-6H,13H2 |
| SMIL | Nc1sccc1C(=O)c2ccccc2Cl |
| IUPAC navn | (2-aminothiophen-3-yl)-(2-chlorophenyl)methanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 237.71 |
| Formel vægt | 237.0015 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?