missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Amino-3-(2-chlorobenzoyl)-5-ethylthiophene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-3-(2-chlorobenzoyl)-5-ethylthiophene |
| CAS | 50508-60-6 |
| Molekylær formel | C13 H12 Cl N O S |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | (2-Amino-5-ethyl-3-thienyl)(2-chlorophenyl)-methanone, (2-Amino-5-ethylthiophen-3-yl)(2-chlorophenyl)methanone, 2-Amino-3-(2-chlorobenzoyl)-5-ethylthiophene, 2-Amino-3-(o-chlorobenzoyl)-5-ethylthiophene, 2-Amino-5-ethyl-3-(2-chlorobenzoyl)thiophene |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12ClNOS/c1-2-8-7-10(13(15)17-8)12(16)9-5-3-4-6-11(9)14/h3-7H,2,15H2,1H3 |
| SMIL | CCc1cc(C(=O)c2ccccc2Cl)c(N)s1 |
| IUPAC navn | (2-amino-5-ethylthiophen-3-yl)-(2-chlorophenyl)methanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 265.7585 |
| Formel vægt | 265.0328 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?