Få mere at vide
2-Amino-3-(2-chlorobenzoyl)-5-(2-carbomethoxyethyl)thiophen, TRC
Artikelnummer. 30321781
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30321781 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30321781 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA60345510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3-(2-chlorobenzoyl)-5-(2-carbomethoxyethyl)thiophene
CAS 100827-77-8
Molekylær formel C15 H14 Cl N O3 S
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C15H14ClNO3S/c1-20-13(18)7-6-9-8-11(15(17)21-9)14(19)10-4-2-3-5-12(10)16/h2-5,8H,6-7,17H2,1H3
SMIL COC(=O)CCc1cc(C(=O)c2ccccc2Cl)c(N)s1
IUPAC navn Methyl 3-[5-amino-4-(2-chlorobenzoyl)thiofen-2-yl]propanoat
Molekylvægt (g/mol) 323.79
Formel vægt 323.0383