Få mere at vide
2-amino-2-thioxoethylpivalat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10571693
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10571693 1 g 1g
10099601 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10571693 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RF02972DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 175204-79-2
Molekylær formel C7H13NO2S
Molekylvægt (g/mol) 175.25
MDL nummer MFCD00204238
InChI nøgle COULAOZTCJTHOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-2-thioxoethyl pivalate, 2-amino-2-thioxoethyl 2,2-dimethylpropanoate, carbamothioylmethyl 2,2-dimethylpropanoate, 2-tert-butylcarbonyloxy thioacetamide, propanoicacid, 2,2-dimethyl-, 2-amino-2-thioxoethyl ester, propanoic acid, 2,2-dimethyl-, 2-amino-2-thioxoethyl ester, maybridge1_006303, 2-pivaloyloxy-thioacetamide, 2-amino-2-thioxoethylpivalate
PubChem CID 2782113
IUPAC navn (2-amino-2-sulfanylidenethyl)-2,2-dimethylpropanoat
SMIL CC(C)(C)C(=O)OCC(N)=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-2-thioxoethyl pivalate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Lineær formel (CH3)3CCO2CH2C(S)NH2
Mængde 1 g
Formel vægt 175.25
Procent renhed 97%