Få mere at vide
2-amino-2-thioxoethylpivalat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10099601
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10099601 10 g 10g
10571693 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10099601 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RF02972EA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 175204-79-2
Molekylær formel C7H13NO2S
Molekylvægt (g/mol) 175.25
MDL nummer MFCD00204238
InChI nøgle COULAOZTCJTHOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-2-thioxoethyl pivalate, 2-amino-2-thioxoethyl 2,2-dimethylpropanoate, carbamothioylmethyl 2,2-dimethylpropanoate, 2-tert-butylcarbonyloxy thioacetamide, propanoicacid, 2,2-dimethyl-, 2-amino-2-thioxoethyl ester, propanoic acid, 2,2-dimethyl-, 2-amino-2-thioxoethyl ester, maybridge1_006303, 2-pivaloyloxy-thioacetamide, 2-amino-2-thioxoethylpivalate
PubChem CID 2782113
IUPAC navn (2-amino-2-sulfanylidenethyl)-2,2-dimethylpropanoat
SMIL CC(C)(C)C(=O)OCC(N)=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-2-thioxoethyl pivalate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel (CH3)3CCO2CH2C(S)NH2
Mængde 10 g
Formel vægt 175.25
Procent renhed 97%