Få mere at vide
2-amino-2-thiazolin, TRC
Artikelnummer. 30318176
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30318176 1 g
1 options
Artikelnummer. 30318176 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6303251G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-2-thiazoline
CAS 1779-81-3
Molekylær formel C3 H6 N2 S
Mængde 1 g
Synonym 4,5-Dihydro-2-thiazolamine, 2-Imino-thiazolidine, 2-Amino-4,5-dihydro-1,3-thiazole, 2-Amino-4,5-dihydrothiazole, 4,5-Dihydrothiazol-2-amine, 2-Thiazolidinimine, 2-Thiazolin-2-amine, 2-Amino-δ2-thiazoline, 2-Aminothiazoline, 2-Iminothiazolidine
InChI formel InChI=1S/C3H6N2S/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2,(H2,4,5)
SMIL NC1=NCCS1
IUPAC navn 4,5-dihydro-1,3-thiazol-2-amin
Molekylvægt (g/mol) 102.16
Formel vægt 102.0252