Få mere at vide
2-Amino-2-thiazoline, Sigma-Aldrich™
Specifications
Specifications
| CAS | 1779-81-3 |
| Smeltepunkt | 76°C to 80°C |
| MDL nummer | MFCD00005313 |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | 2-Amino-2-thiazoline, 2-Amino-2-thiazoline |
| Molekylvægt (g/mol) | 102.16 |
| Grad | Research |