Få mere at vide
2-Amino-2-phenylbutyric Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-2-phenylbutyric Acid |
| CAS | 5438-07-3 |
| Molekylær formel | C10H13NO2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-Amino-2-Phenylbutanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO2/c1-2-10(11,9(12)13)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2,11H2,1H3,(H,12,13) |
| SMIL | CCC(N)(C(=O)O)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | 2-amino-2-phenylbutanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 179.22 |
| Formel vægt | 179.0946 |