Få mere at vide
2-Amino-2-phenylbutyric Acid, TRC
Artikelnummer. 30342353
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30342353 1 g
1 options
Artikelnummer. 30342353 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6349251G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-2-phenylbutyric Acid
CAS 5438-07-3
Molekylær formel C10H13NO2
Mængde 1 g
Synonym 2-Amino-2-Phenylbutanoic Acid
InChI formel InChI=1S/C10H13NO2/c1-2-10(11,9(12)13)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2,11H2,1H3,(H,12,13)
SMIL CCC(N)(C(=O)O)c1ccccc1
IUPAC navn 2-amino-2-phenylbutanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 179.22
Formel vægt 179.0946