Få mere at vide
2-Amino-2-oxo-acetic Acid Ethyl Ester, TRC
Artikelnummer. 30312872
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30312872 50 g
1 options
Artikelnummer. 30312872 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA61861050G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-2-oxo-acetic Acid Ethyl Ester
CAS 617-36-7
Molekylær formel C4H7NO3
Mængde 50 g
Synonym Acetic acid, aminooxo-, ethyl ester (9CI), Oxamic acid, ethyl ester (6CI,7CI,8CI), 2-Amino-2-oxoacetic acid ethyl ester, Ethoxalamide, Ethyl 2-amino-2-oxoacetate, Ethyl oxamate, NSC 48381, O-Ethyl oxamate, Oxalic acid monoethyl ester amide, Oxamethane
InChI formel InChI=1S/C4H7NO3/c1-2-8-4(7)3(5)6/h2H2,1H3,(H2,5,6)
SMIL CCOC(=O)C(=O)N
IUPAC navn ethyl 2-amino-2-oxoacetate
Molekylvægt (g/mol) 117.1
Formel vægt 117.0426