Få mere at vide
2-Amino-2'-O-methyladenosine, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15426849
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15426849 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15426849 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J65334.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80791-87-3
Molekylær formel C11H16N6O4
Molekylvægt (g/mol) 296.29
MDL nummer MFCD01630959
InChI nøgle JLWUWXCKSOIFPS-YPLCUDRINA-N
Synonym 2-amino-2'-o-methyladenosine, 2'-o-methyl-2,6-diaminopurine-riboside, 2-amino-2'-o-methyl-adenosine, 2r,3r,4r,5r-5-2,6-diaminopurin-9-yl-2-hydroxymethyl-4-methoxyoxolan-3-ol, 2'-o-methyl-2-aminoadenosine, 2-nh2-2'-o-me-a, adenosine, 2-amino-2'-o-methyl, 2?-o-methyl-2,6-diaminopurine-riboside, 2,6-diamino-9-2-o-methyl-beta-d-ribofuranosyl purine, 2,6-diamino-9-2'-o-methyl-beta-d-ribofuranosyl purine
PubChem CID 9900805
SMIL CO[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N1C=NC2=C(N)N=C(N)N=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-2'-O-methyladenosine
Farve Hvid
Mængde 1 g
IUPAC navn (2R,3R,4R,5R)-5-(2,6-diaminopurin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)-4-methoxyoxolan-3-ol
Formel vægt 296.28
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver