Få mere at vide
2-Amino-2-norbornanecarboxylic Acid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-2-norbornanecarboxylic Acid |
| CAS | 20448-79-7 |
| Molekylær formel | C8H13NO2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2-Aminobicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic Acid, 2-Aminonorbornane-2-carboxylic Acid, 2-Aminonorbornyl 2-carboxylic Acid, BCH |
| SMIL | N[C@@]1(C[C@@H]2CC[C@H]1C2)C(=O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 155.19 |
| Formel vægt | 155.0946 |