Få mere at vide
2-amino-2-methylpropanol (~95%), TRC
Artikelnummer. 30316700
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30316700 100 g
1 options
Artikelnummer. 30316700 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA617400100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-2-methylpropanol
CAS 124-68-5
Molekylær formel C4 H11 N O
Mængde 100 g
Synonym 2-Amino-2-methyl-1-propanol, 1,1-Dimethyl-2-hydroxyethylamine, 1-Hydroxy-2-methylpropan-2-amine, 2,2-Dimethylethanolamine, 2-Amino-1-hydroxy-2-methylpropane, 2-Amino-2,2-dimethylethanol, 2-Amino-2-methylpropanol, 2-Aminoisobutanol, 2-Hydroxy-1,1-dimethylethylamine, 2-Hydroxymethyl-2-propylamine, 2-Methyl-2-amino-1-propanol, 2-Methyl-2-aminopropanol, AMP, AMP (thinner), AMP 100, AMP 75, AMP 90, AMP 90 (amine), AMP 95, AMP Regular, AMP buffer, AMP-ULTRA PC 2000, AMP-Ultra PC, AMP-Ultra PC 1000, CE 64, Corrguard 75, Dolapix A 88, Hydroxy-tert-butylamine, Isobutanol-2-amine, KV 5088, NSC 441, Pamabron, β-Aminoisobutanol
InChI formel InChI=1S/C4H11NO/c1-4(2,5)3-6/h6H,3,5H2,1-2H3
SMIL CC(C)(N)CO
IUPAC navn 2-amino-2-methylpropan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 89.14
Formel vægt 89.0841