missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Amino-2-methylpropanenitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-2-methylpropanenitrile |
| CAS | 19355-69-2 |
| Molekylær formel | C4 H8 N2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Cyanoisopropylamine, Aminodimethylacetonitrile, alpha-Amino-alpha-methylpropionitrile, alpha-Aminoisobutyronitrile, 2-Aminopropane-2-carbonitrile, 1-Cyano-1-methylethylamine, 2-Amino-2-cyanopropane |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8N2/c1-4(2,6)3-5/h6H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)(N)C#N |
| IUPAC navn | 2-amino-2-methylpropanenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 84.12 |
| Formel vægt | 84.0687 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?