Få mere at vide
2-amino-2-methylpropan hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30337247
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30337247 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30337247 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA898170100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-2-methylpropane Hydrochloride
CAS 10017-37-5
Molekylær formel C4H11N.HCl
Mængde 100 mg
Synonym 2-Propanamine, 2-methyl-, hydrochloride (1:1), 2-Propanamine, 2-methyl-, hydrochloride (9CI), tert-Butylamine, hydrochloride (8CI), 1,1-Dimethylethylamine hydrochloride, 2-Methylpropan-2-amine hydrochloride, t-Butylamine hydrochloride, tert-Butylammonium chloride
InChI formel InChI=1S/C4H11N.ClH/c1-4(2,3)5;/h5H2,1-3H3;1H
SMIL Cl.CC(C)(C)N
IUPAC navn 2-methylpropan-2-amin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 109.5978
Formel vægt 109.0658