Få mere at vide
2-Amino-2-methylpropane-1-sulfonic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-2-methylpropane-1-sulfonic acid |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H11NO3S/c1-4(2,5)3-9(6,7)8/h3,5H2,1-2H3,(H,6,7,8) |
| Formel vægt | 153.046 |