Få mere at vide
2-Amino-2-methylpropanamide Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-2-methylpropanamide Hydrochloride |
| CAS | 17704-74-4 |
| Molekylær formel | C4H10N2O . HCl |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10N2O.ClH/c1-4(2,6)3(5)7;/h6H2,1-2H3,(H2,5,7);1H |
| SMIL | Cl.CC(C)(N)C(=O)N |
| IUPAC navn | 2-amino-2-methylpropanamide;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 138.59 |
| Formel vægt | 138.056 |