Få mere at vide
2-amino-2-methyl-propan-1-ol, ekstra ren, spejlreflekskamera, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10020030 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10020030 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 10020030 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/2960/08
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 124-68-5
Smeltepunkt 31 °C
Farve Farveløs
pH 11.3
Kogepunkt 165 °C
Emballage Ravgul glasflaske
Molekylær formel C4H11NO
MDL nummer 8051
Mængde 500 mL
Formel vægt 89,14 g/mol
Fysisk form Lavt smeltende fast stof, fast
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-2-methyl-1-propanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.