Få mere at vide
2-Amino-2-methyl-1-propanol, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 32238976
Skift visning
Mængde:
25 L
Artikelnummer. Mængde
32238976 25 L
1 options
Artikelnummer. 32238976 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8014659026
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-2-methyl-1-propanol
CAS 124-68-5
Tæthed 0.95 g/cm³ at 25°C
Kogepunkt 165°C (1013 hPa) (anhydrous)
Flammepunkt 77.8°C
Smelteområde 30°C to 31°C
Mængde 25 L
Synonym 2-Amino-2-methyl-1-propanol, Isobutanolamine, 2-Amino-2-methyl-1-propanol
Molekylvægt (g/mol) 89.14
Grad Not Available