Få mere at vide
2-Amino-2-methyl-1-propanol, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15854031
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15854031 2.5 L 2.5 L
15834031 250 mL -
15844031 1 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15854031 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8014652500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124-68-5
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 89.14
Tekniske data
Smeltepunkt 30°C to 31°C
Tæthed 0.95 g/cm3 at 25°C
Kogepunkt 165°C/1013 hPa (Anhydrous)
MDL nummer MFCD00008051
Mængde 2.5 L
Synonym 2-Amino-2-methyl-1-propanol, Isobutanolamine, 2-Amino-2-methyl-1-propanol