Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-2-methyl-1-propanol |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 31,0 °C til 32,0 °C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.9300g/mL |
| Kogepunkt | 165,0 °C |
| Flammepunkt | 67 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 2-Amino-2-methyl-1-propanol
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Amino-2-methyl-1-propanol