Få mere at vide
2-Amino-2-methyl-1-propanol, 99%
Artikelnummer. 10404025 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
5 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10404025 5 L Plast tromle -
10615712 500 mL Glasflaske 500ml
10724211 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10404025 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 104060050
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
CAS: 124-68-5 | C4H11NO | 89,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124-68-5
Molekylær formel C4H11NO
Molekylvægt (g/mol) 89.14
MDL nummer MFCD00008051
InChI nøgle CBTVGIZVANVGBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-2-methyl-1-propanol, isobutanol-2-amine, 1-propanol, 2-amino-2-methyl, amp regular, 2-aminoisobutanol, aminomethylpropanol, 2-amino-2-methylpropanol, 2-methyl-2-aminopropanol, 2-aminodimethylethanol, hydroxy-tert-butylamine
PubChem CID 11807
IUPAC navn 2-amino-2-methylpropan-1-ol
SMIL CC(C)(N)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-2-methyl-1-propanol
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 31,0 °C til 32,0 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.9300g/mL
Kogepunkt 165,0 °C
Flammepunkt 67 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plast tromle
Lineær formel (CH3)2C(NH2)CH2OH
Brydningsindeks 1,4470 til 1,4490
Mængde 5 L
Beilstein 04, III, 783
Fieser 01,37; 03,14; 06,20
Merck Index 15, 446
Specifik vægtfylde 0.93
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandbar. Andre opløseligheder: opløselige i alkoholer
Viskositet 102 mPa.s (30 °C)
Formel vægt 89.14
Procent renhed 99%
Fysisk form Lavtsmeltende faststof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-2-methyl-1-propano
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Amino-2-methyl-1-propanol