Få mere at vide
2-amino-2-methyl-1-propanol, 95%, kan fortsætte ca. 5% vand
Descrizione
2-Amino-2-methyl-1-propanol anvendes til fremstilling af bufferopløsning og i kosmetik. Det bruges også i ATR-FTIR spektroskopisk undersøgelse af kulilteabsorptionsegenskaberne for en række heterocykliske diaminer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-Amino-2-methyl-1-propanol anvendes til fremstilling af bufferopløsning og i kosmetik. Det bruges også i ATR-FTIR spektroskopisk undersøgelse af kulilteabsorptionsegenskaberne for en række heterocykliske diaminer.
Opløselighed Ikke
blandbar med vand. Blandbar med alkoholer.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler, stærke syrer, kobber, messing og aluminium.
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-2-methyl-1-propanol |
| Smeltepunkt | 24 °C til 28 °C |
| Tæthed | 0.934 |
| pH | 11.3 |
| Kogepunkt | 164 °C til 166 °C |
| Flammepunkt | 67 °C (152 °F) |
| Lugt | Amin-lignende |
| Assay Procent Noter | kan forts.≈ 5% vand |
| Brydningsindeks | 1.4455 |
| Mængde | 500 mL |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 2-Amino-2-methyl-1-propanol, 95%, may contain ca 5% water
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Amino-2-methyl-1-propanol
RUO– Kun brug til forskning
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.