Få mere at vide
2-amino-2-methyl-1-propanol, 95%, kan fortsætte ca. 5% vand
Artikelnummer. 11349699
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11349699 100 mL 100ml
11453408 500 mL 500ml
11463408 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11349699 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17814.AE
 Begrænset vare
På lager
CAS: 124-68-5 | C4H11NO | 89,14 g/mol
2-Amino-2-methyl-1-propanol anvendes til fremstilling af bufferopløsning og i kosmetik. Det bruges også i ATR-FTIR spektroskopisk undersøgelse af kulilteabsorptionsegenskaberne for en række heterocykliske diaminer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Amino-2-methyl-1-propanol anvendes til fremstilling af bufferopløsning og i kosmetik. Det bruges også i ATR-FTIR spektroskopisk undersøgelse af kulilteabsorptionsegenskaberne for en række heterocykliske diaminer.
Opløselighed Ikke
blandbar med vand. Blandbar med alkoholer.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler, stærke syrer, kobber, messing og aluminium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124-68-5
Molekylær formel C4H11NO
Molekylvægt (g/mol) 89.14
MDL nummer MFCD00008051
InChI nøgle CBTVGIZVANVGBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-2-methyl-1-propanol, isobutanol-2-amine, 1-propanol, 2-amino-2-methyl, amp regular, 2-aminoisobutanol, aminomethylpropanol, 2-amino-2-methylpropanol, 2-methyl-2-aminopropanol, 2-aminodimethylethanol, hydroxy-tert-butylamine
PubChem CID 11807
IUPAC navn 2-amino-2-methylpropan-1-ol
SMIL CC(C)(N)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-2-methyl-1-propanol
Smeltepunkt 24 °C til 28 °C
Tæthed 0.934
pH 11.3
Kogepunkt 164 °C til 166 °C
Flammepunkt 67 °C (152 °F)
Lugt Amin-lignende
Assay Procent Noter kan forts.≈ 5% vand
Brydningsindeks 1.4455
Mængde 100 mL
Beilstein 505979
Merck Index 14,449
Opløselighedsinformation Ublandelig med vand. Blandet med alkohol.
Formel vægt 89.14
Procent renhed 95%