Få mere at vide
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 102°C to 105°C |
| Kogepunkt | 150°C to 152°C/13 hPa |
| MDL nummer | MFCD00004678 |
| Mængde | 250 g |
| Synonym | 2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol, Ammediol, 2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol |