Få mere at vide
2-amino-2-methyl-1,3-propandiol, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15485409
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15485409 100 g 100g
15475409 25 g 25g
15495409 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15485409 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63144.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
En nyttig biologisk buffer
En nyttig biologisk buffer2-Amino-2-methyl-1,3-propandiol anvendes til fremstilling af overfladeaktive stoffer, vulkaniseringsacceleratorer og som en biologisk buffer. Det fungerer som et absorberende middel for sure gasser og emulgeringsmiddel til kosmetik, mineralolie, læderdressinger, tekstilspecialiteter og rengøringsmidler. Det bruges også i hårspray. Det fungerer som en buffer til bestemmelse af alkalisk fosfataseaktivitet og spacer i isotachoforese af proteiner. Det tjener som reaktionsbuffer for enzymer med en aktivitet i det grundlæggende pH-område, såsom alkalisk fosfatase. Yderligere anvendes det til fremstilling af 4-hydroxymethyl-4-methyl-oxazolidin-2-on.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
En nyttig biologisk buffer2-Amino-2-methyl-1,3-propandiol bruges til fremstilling af overfladeaktive stoffer, vulkaniseringsacceleratorer og som en biologisk buffer. Det fungerer som et absorberende middel for sure gasser og emulgeringsmiddel til kosmetik, mineralolie, læderdressinger, tekstilspecialiteter og rengøringsmidler. Det bruges også i hårspray. Det fungerer som en buffer til bestemmelse af alkalisk fosfataseaktivitet og spacer i isotachoforese af proteiner. Det tjener som reaktionsbuffer for enzymer med en aktivitet i det grundlæggende pH-område, såsom alkalisk fosfatase. Yderligere anvendes det til fremstilling af 4-hydroxymethyl-4-methyl-oxazolidin-2-on.
Opløselighed Opløselig i
vand og andre organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Luft- og fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, aluminium, kobber, messing og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 115-69-5
Molekylær formel C4H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 105.137
MDL nummer MFCD00004678
InChI nøgle UXFQFBNBSPQBJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-2-methyl-1,3-propanediol, ampd, aminoglycol, gentimon, isobutandiol-2-amine, aminomethyl propanediol, ammediol, 1,1-di hydroxymethyl ethylamine, 1,3-propanediol, 2-amino-2-methyl, 2-amino-2-methyl-1,3-propandiol
PubChem CID 1531
ChEBI CHEBI:991
IUPAC navn 2-amino-2-methylpropan-1,3-diol
SMIL CC(CO)(CO)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol
Smeltepunkt 100°C to 110°C
Farve Hvid
Kogepunkt 151°C (10 mmHg)
Lineær formel (HOCH2)2C(NH2)CH3
Mængde 100 g
Beilstein 635708
Merck Index 14,448
Opløselighedsinformation Soluble in water and other organic solvents.
Formel vægt 105.14
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol