Få mere at vide
2-Amino-2-methyl-1,3-propandiol, 99%
Artikelnummer. 10704021 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10704021 100 g Glasflaske 100g
10366400 500 g Glasflaske 500g
10247063 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10704021 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 104051000
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 115-69-5 | C4H11NR.2 | 105,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 115-69-5
Molekylær formel C4H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 105.14
MDL nummer MFCD00004678
InChI nøgle UXFQFBNBSPQBJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-2-methyl-1,3-propanediol, ampd, aminoglycol, gentimon, isobutandiol-2-amine, aminomethyl propanediol, ammediol, 1,1-di hydroxymethyl ethylamine, 1,3-propanediol, 2-amino-2-methyl, 2-amino-2-methyl-1,3-propandiol
PubChem CID 1531
ChEBI CHEBI:991
IUPAC navn 2-amino-2-methylpropan-1,3-diol
SMIL CC(CO)(CO)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-2-methyl-1, 3-propanediol
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 108,0 °C til 110,0 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 151,0 °C (10,0 mmHg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel HOCH2C(CH3)(NH2)CH2OH
Mængde 100 g
Beilstein 04, 303
Fieser 02,24
Merck Index 15, 445
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 2500 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol
Formel vægt 105.14
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver