missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Amino-2-hydroxymethylpropionitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-2-hydroxymethylpropionitrile |
| CAS | 122556-12-1 |
| Molekylær formel | C4H8N2O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2-Amino-3-hydroxy-2-methylpropanenitrile, 2-Amino-3-hydroxy-2-methyl-propanenitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8N2O/c1-4(6,2-5)3-7/h7H,3,6H2,1H3 |
| SMIL | CC(N)(CO)C#N |
| IUPAC navn | 2-amino-3-hydroxy-2-methylpropanenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 100.12 |
| Formel vægt | 100.0637 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?