missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Amino-2'-fluorobenzophenone, TRC

Artikelnummer. 30316149
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30316149 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30316149 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA609770100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Amino-2'-fluorobenzophenone
CAS 1581-13-1
Molekylær formel C13H10FNO
Mængde 100 mg
Synonym 2-Aminophenyl)(2-fluorophenyl)methanone, 2-Amino-2'-fluorobenzophenone
InChI formel InChI=1S/C13H10FNO/c14-11-7-3-1-5-9(11)13(16)10-6-2-4-8-12(10)15/h1-8H,15H2
SMIL Nc1ccccc1C(=O)c2ccccc2F
IUPAC navn (2-aminophenyl)-(2-fluorophenyl)methanone
Molekylvægt (g/mol) 215.22
Formel vægt 215.0746
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.