Få mere at vide
2-Amino-2'-fluorobenzophenone, TRC
Artikelnummer. 30324627
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30324627 1 g
1 options
Artikelnummer. 30324627 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6097701G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-2'-fluorobenzophenone
CAS 1581-13-1
Molekylær formel C13H10FNO
Mængde 1 g
Synonym 2-Aminophenyl)(2-fluorophenyl)methanone, 2-Amino-2'-fluorobenzophenone
InChI formel InChI=1S/C13H10FNO/c14-11-7-3-1-5-9(11)13(16)10-6-2-4-8-12(10)15/h1-8H,15H2
SMIL Nc1ccccc1C(=O)c2ccccc2F
IUPAC navn (2-aminophenyl)-(2-fluorophenyl)methanone
Molekylvægt (g/mol) 215.22
Formel vægt 215.0746