Få mere at vide
2-Amino-2'-fluoro-5-bromobenzophenon, TRC
Artikelnummer. 30311175
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30311175 5 g
1 options
Artikelnummer. 30311175 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6096255G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-2'-fluoro-5-bromobenzophenone
CAS 1479-58-9
Molekylær formel C13 H9 Br F N O
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C13H9BrFNO/c14-8-5-6-12(16)10(7-8)13(17)9-3-1-2-4-11(9)15/h1-7H,16H2
SMIL Nc1ccc(Br)cc1C(=O)c2ccccc2F
IUPAC navn (2-amino-5-bromophenyl)-(2-fluorofhenyl)metanon
Molekylvægt (g/mol) 294.12
Formel vægt 292.9852