Få mere at vide
2-amino-2-ethyl-1,3-propandiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410328
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11410328 500 g 500g
11400328 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11410328 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24509.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 115-70-8 | C5H13NO2 | 119.164 g/mol
Det bruges i medicinalindustrien og i medicin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges i den farmaceutiske industri og
i medicin.
Opløselighed Fuldt blandbar
i vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares ved stuetemperatur. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 115-70-8
Molekylær formel C5H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 119.164
MDL nummer MFCD00004680
InChI nøgle IOAOAKDONABGPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-2-ethyl-1,3-propanediol, aepd, aminoethyl propanediol, 1,3-propanediol, 2-amino-2-ethyl, 2-ethyl-2-aminopropanediol, 2-amino-2-ethylpropanediol, unii-0adf1987d4, 2-amino-2-ethyl-propane-1,3-diol, 2-amino-1,3-dihydroxy-2-ethylpropane, aepd-85
PubChem CID 8282
IUPAC navn 2-amino-2-ethylpropan-1,3-diol
SMIL CCC(CO)(CO)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-2-ethyl-1,3-propanediol
Tæthed 1.099
Kogepunkt 152°C to 153°C (10 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.488
Mængde 500 g
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,439
Opløselighedsinformation Fully miscible in water.
Formel vægt 119.16
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-2-ethyl-1,3-propanediol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Amino-2-ethyl-1,3-propanediol