Få mere at vide
2-amino-2-ethyl-1,3-propandiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10702004 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10702004 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
10378310 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10702004 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 227110025
Request Bulk or Custom Format
CAS: 115-70-8 | C5H13NO2 | 119.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 115-70-8
Molekylær formel C5H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 119.16
MDL nummer MFCD00004680
InChI nøgle IOAOAKDONABGPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-2-ethyl-1,3-propanediol, aepd, aminoethyl propanediol, 1,3-propanediol, 2-amino-2-ethyl, 2-ethyl-2-aminopropanediol, 2-amino-2-ethylpropanediol, unii-0adf1987d4, 2-amino-2-ethyl-propane-1,3-diol, 2-amino-1,3-dihydroxy-2-ethylpropane, aepd-85
PubChem CID 8282
IUPAC navn 2-amino-2-ethylpropan-1,3-diol
SMIL CCC(CO)(CO)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-2-ethyl-1, 3-propanediol
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 35°C to 38°C
Farve Gul
Tæthed 1.0990g/mL
Kogepunkt 152°C to 153°C (10.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel HOCH2C(C2H5)(NH2)CH2OH
Brydningsindeks 1.4851 to 1.4871
Mængde 2.5 kg
Merck Index 15, 436
Specifik vægtfylde 1.099
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohols
Formel vægt 119.16
Procent renhed 97%
Fysisk form Viskøs væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-2-ethyl-1,3-propanediol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.