Få mere at vide
2'-Amino-2'-Deoxyguanosin, TRC
Artikelnummer. 30320971
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30320971 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30320971 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA579435100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Amino-2'-Deoxyguanosine
CAS 60966-26-9
Molekylær formel C10H14N6O4
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H14N6O4/c11-4-6(18)3(1-17)20-9(4)16-2-13-5-7(16)14-10(12)15-8(5)19/h2-4,6,9,17-18H,1,11H2,(H3,12,14,15,19)/t3-,4-,6-,9-/m1/s1
SMIL N[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1n2cnc3C(=O)NC(=N)Nc23
IUPAC navn 9-[(2R,3R,4S,5R)-3-amino-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-2-imino-3H-purin-6-one
Molekylvægt (g/mol) 282.26
Formel vægt 282.1077