Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 2'-amino-2'-deoxyguanosin, 98 %
Description
2'-Amino-2'-deoxyguanosin er en værdifuld probe til undersøgelse af metalion-interaktionerne på det aktive sted af gruppe I-ribozymet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til undersøgelse af metalion-interaktionerne på det aktive sted af gruppe I-ribozymet.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Hold beholderen tæt lukket.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2'-Amino-2'-deoxyguanosine |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2'-amino-2'-deoxyguanosine, guanosine, 2'-amino-2'-deoxy, 2'-deoxy-2'-aminoguanosine, 2ag, 2-amino-9-2r,3r,4s,5r-3-amino-4-hydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-1h-purin-6-one, guanosine,2'-amino-2'-deoxy, 2'-amino-2'-deoxyguanosine,2'-nh2-dg, 2-amino-9-2r,3r,4s,5r-3-amino-4-hydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-3h-purin-6-one, 2-amino-9-2r,3r,4s,5r-3-amino-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-1,9-dihydro-6h-purin-6-one, 2-amino-9-2r,3r,4s,5r-3-amino-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-1h-purin-6-one |
| Formel vægt | 282.26 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Pulver |